Przejdź do
252805
DHEA
≥97% (HPLC), powder, GABAA receptor negative modulator, Calbiochem®
Synonim(y):
DHEA, Dehydro- epi-androsterone, Dehydroisoandrosterone, Prasterone, 3-Hydroxyandrost-5-en-17-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Sprawdź dostępność w koszyku
742,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.42
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze
742,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DHEA, Major secretory steroidal product of the adrenal gland.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2871
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
ethanol: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
General description
Major secretory steroidal product of the adrenal gland. DHEA and its sulfated metabolite, DHEA-S, are negative modulators of GABAA receptors.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Negative modulators of GABAA receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Hansen, S.L., et al. 1999. Mol. Pharmacol. 55, 489.
Imamura, M., and Prasad, C. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.243, 771.
Majewska, M.D., et al. 1990. Brain Res.526, 143.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700087P700086PSML0563
DHEA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700087P
DHEA
assay
≥97% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
ethanol solution (5 mg/ml)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DHEA
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
252805-10GM04055977217377
Questions
  1. After reconstitution, what is the recommended storage conditions and length?
    1 answer
    1. The stability of this product after reconstitution has not been determined internally. Other sources do not recommend storing the aqueous solution for more than one day.