Kluczowe dokumenty
700087P
Avanti
DHEA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
DHEA; 3β-hydroxy-5-androsten-17-one; 5-androsten-3β-ol-17-one; dehydroisoandrosterone; trans-dehydroandrosterone; Prasterone
opis
Dehydroepiandrosterone
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (700087P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Klucz InChI
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)