Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
635,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 2790
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1[C@H]([C@H]3[C@@]4(OC(=O)CC[C@@H](CCC[C@H](C\C=C\[C@H]4[C@@H](C(=C)[C@H]3C)O)C)O)C1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C29H39NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,15-17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
InChI key
WIULKAASLBZREV-RXPQEOCGSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Changes in cell morphology and motility
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility methanol: 10 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 2 mg/mL | solubility methanol: 20 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL, methanol: 50 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 250225-1MG | 04055977199130 |