Przejdź do
428020
Latrunculin B
from Latrunculia magnifica, ≥95% (HPLC), solid, actin polymerization inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Latrunculin B, Latrunculia magnifica
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H29NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Latrunculin B, Latrunculia magnifica, Latrunculin B, CAS 76343-94-7, is a unique marine toxin that inhibits actin polymerization and disrupts microfilament organization. It is 10 to 100-fold more potent than cytochalasins.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5378
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white to yellow
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL, methanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1C[C@H](NC1=O)[C@@]2(O[C@H]3C[C@@H](OC(=O)\C=C(/CC\C=C/[C@H](CC3)C)\C)C2)O
InChI
1S/C20H29NO5S/c1-13-5-3-4-6-14(2)9-18(22)25-16-10-15(8-7-13)26-20(24,11-16)17-12-27-19(23)21-17/h3,5,9,13,15-17,24H,4,6-8,10-12H2,1-2H3,(H,21,23)/b5-3-,14-9-/t13-,15-,16-,17+,20-/m1/s1
InChI key
NSHPHXHGRHSMIK-JRIKCGFMSA-N
General description
A structurally unique marine toxin. Inhibits actin polymerization in vitro and disrupts microfilament organization as well as microfilament-mediated processes. 10 to 100-fold more potent than cytochalasins.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Actin polymerization
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Spector, I., et al. 1989. Cell Motil. Cytoskeleton13, 127.
de Oliveira, C.A., and Mantovani, B. 1988. Life Sci.43, 1825.
Coue, M., et al. 1987. FEBS Lett.213, 316.
Spector, I., et al. 1983. Science219, 493.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
428021428026L5288
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
428020-5MG04055977210460
428020-1MG04055977210453