Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 423,00 zł | |
| 1 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
assay
>98% (titration)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 10 mg/mL, ethanol: soluble
storage temp.
10-30°C
SMILES string
SC[C@H]([N+H3])C(=O)O.[Cl-]
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
General description
Application
- Zastosowanie chlorowodorku L-cysteiny opóźnia dojrzewanie zebranych owoców pomidora..: Badania te wykazały skuteczność chlorowodorku L-cysteiny w opóźnianiu procesu dojrzewania zebranych pomidorów, co sugeruje potencjalne podejście do wydłużenia okresu przydatności do spożycia świeżych produktów i zmniejszenia strat po zbiorach (Song et al., 2024).
- Chlorowodorek L-cysteiny hamuje wzrost Aspergillus flavus i syntezę AFB(1) poprzez zaburzanie struktury komórkowej i równowagi układu przeciwutleniającego: Podkreśla właściwości przeciwdrobnoustrojowe chlorowodorku L-cysteiny wobec Aspergillus flavus, prezentując obiecujący związek do kontrolowania zanieczyszczenia grzybami w produktach spożywczych i zwiększania bezpieczeństwa żywności (Qiu et al., 2023).
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline powder | form solid | form powder or crystals |
| assay >98% (titration) | assay 98.5-101.0% dry basis (alkalimetric) | assay ≥98% dry basis (titration) | assay ≥99.0% (RT) |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| color white | color - | color white | color white |
| solubility water: 10 mg/mL, ethanol: soluble | solubility 650 g/L | solubility water: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 2430-1KG | 04055977199109 |
| 2430-100GM | 04055977199116 |