Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 396,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.63
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-157-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5158059
Assay:
98.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
Form:
crystalline powder
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
form
crystalline powder
pH
0.8-1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
solubility
650 g/L
density
1.54 g/cm3
bulk density
780 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Application
- Smartphone-based Ellman′s colourimetric methods for the analysis of d-penicillamine formulation and thiolated polymer: Demonstrates the application of L-Cysteine hydrochloride monohydrate in developing colorimetric assays for pharmaceutical analysis, enhancing the accessibility and cost-effectiveness of drug quality control (Phadungcharoen et al., 2019).
- The effects of the thiolation with thioglycolic acid and l-cysteine on the mucoadhesion properties of the starch-graft-poly(acrylic acid): Focuses on the modification of polymers with L-Cysteine hydrochloride monohydrate to improve their mucoadhesive properties, which is critical for developing more effective drug delivery systems (Gök et al., 2017).
- On-line pre-reduction of pentavalent arsenicals by thioglycolic acid for speciation analysis by selective hydride generation-cryotrapping-atomic absorption spectrometry: Utilizes L-Cysteine hydrochloride monohydrate in analytical chemistry techniques to improve the detection and measurement of toxic elements in environmental samples, crucial for monitoring and ensuring public health (Musil et al., 2008).
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamatergic receptor antagonist.
Analysis Note
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): 98.5 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Chloride): passes test
Appearance: white or almost white, crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (25 g/l, water): clear and not more intense in color than reference solution BY6
Spec. rotation (α 20/D, 80 g/l, hydrochloric acid 250 g/l, calc. on dried substance): +5.5 to +7.0
Spec. rotation (α 25/D, 80 g/l, hydrochloric acid 6 mol/l, calc. on dried substance): +5.7 to +6.8
Sulfate (SO₄): ≤ 300 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Related Compounds, total (TLC): ≤ 0.5 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(impurity A (570 nm)): ≤ 0.5 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity): ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm)): ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities): ≤ 1.0 %
Residual solvents (ICH Q3C): excluded by manufacturing process
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.1 %
Loss on drying (Vacuum < 0.7 kPa, P₂O₅, 24 h): 8.0 - 12.0 %
Bacterial endotoxins: ≤ 6.0 I.U./g
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Chloride): passes test
Appearance: white or almost white, crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (25 g/l, water): clear and not more intense in color than reference solution BY6
Spec. rotation (α 20/D, 80 g/l, hydrochloric acid 250 g/l, calc. on dried substance): +5.5 to +7.0
Spec. rotation (α 25/D, 80 g/l, hydrochloric acid 6 mol/l, calc. on dried substance): +5.7 to +6.8
Sulfate (SO₄): ≤ 300 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Related Compounds, total (TLC): ≤ 0.5 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(impurity A (570 nm)): ≤ 0.5 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity): ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm)): ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities): ≤ 1.0 %
Residual solvents (ICH Q3C): excluded by manufacturing process
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.1 %
Loss on drying (Vacuum < 0.7 kPa, P₂O₅, 24 h): 8.0 - 12.0 %
Bacterial endotoxins: ≤ 6.0 I.U./g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?