Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 814,00 zł |
Informacje o tej pozycji
814,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1151855
vapor density
13 (vs air)
API family
curcumin
form
solid
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
InChI key
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description primary reference standard | description suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC) |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| form solid | form - | form powder or crystals | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 50 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kurkumina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?