Przejdź do
239779
CHES
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 8.6-10.0
Synonim(y):
Kwas 2-(N-cykloheksyloamino)etanosulfonowy
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
Quality Level
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 M
cation traces
heavy metals: ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S.Na/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
TXWKJOVDGFRVOG-UHFFFAOYSA-M
General description
(Absorbancja 290nm, 1.0M, ≤0.05)
Bufor biologiczny (Absorbancja 290nm, 1.0M, ≤0.05)
Bufor zwitterionowy, który jest przydatny w zakresie pH 8,6-10,0.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
239782391340475898
CHES ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 8.6-10.0
Millipore
239779
CHES
CAPS ULTROL® Grade, ≥99% (HPLC), zwitterionic buffer useful in pH range 7.9-11.1
Millipore
239782
CAPS
MOPS ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Millipore
475898
MOPS
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (alkalimetric)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
water: 1 M
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
water: 400 mg/mL, aqueous base: soluble
solubility
water: 1 M
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
239779-100GM07790788048921