Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
3.4 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
chloroform: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Biochem/physiol Actions
hFKBP12
Preparation Note
Other Notes
Lu, Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Cotter, T.G., et al. 1992. Anticancer Res.12, 773.
Takano, Y.S., et al. 1991. J. Pathol.163, 329.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem. 265, 14476.
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
66-81-9
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 239764-100MG | 04055977216776 |
| 239764-1GM | 04055977216769 |