Przejdź do
234610
Congo Red, High Purity
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates.
Synonim(y):
Congo Red, High Purity, 3,3ʹ-[(1,1ʹ-Biphenyl)-4,4ʹ-diylbis(azo)]bis(4-amino-1-naphthalenesulfonic Acid) 2Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
513,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H22N6O6S2 · 2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
696.66
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
MDL number:
513,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 2498
assay
≥75% dye basis
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
rust
solubility
water: 10 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(c(c1)N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(c6c(c(c5)[S](=O)(=O)[O-])cccc6)N)N)cccc2
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
InChI key
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
General description
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggre-gates. Useful for staining and visual detection of amyloid deposits in nerve tissue. Binds to amyloid fibrils but not to non-polymerized amyloid peptide. Inhibits the accumulation of the scrapie-associated, protease-resistant isoform of protein PrP without affecting the normal isoform possibly through overstabilization of the conformation. It is also shown to inhibit Pot1 Binding to Telomeric DNA.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at room temperature (20°C).
Other Notes
Altschuler, S.E., et al. 2012. Biochemistrin press.
Khurana, R., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 22715.
Fezoui, Y., et al. 2000. Amyloid7, 166.
Fezoui, Y., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 1095.
Kramport, M., et al. 2000. Chem. Biol.7, 855.
Kuner, P., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 1673.
Caspi, S., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 3484.
Caughey, B., and Race, A.E. 1992. J. Neurochem.59, 768.
Taylor, D.L., et al. 1974. J. Histochem. Cytochem.22, 1105.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6277C676775768
Congo Red analytical standard
Supelco
75768
Congo Red
color
rust
color
-
color
red-brown
color
-
solubility
water: 10 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
573-58-0
CAS No.
573-58-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
234610-500MG04055977199635