Przejdź do
234490
PD 153035
An extremely potent, cell-permeamble, reversible, ATP-competitive and specific inhibitor of the tyrosine kinase activity of the epidermal growth factor receptor (EGFR; IC50 = 25 pM; Ki = 6 pM).
Synonim(y):
AG 1517, 4-[(3-bromofenylo)amino]-6,7-dimetoksychinazolina, SU 5271, Związek 32
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
554,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14BrN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
554,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
potency
25 pM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)OC
InChI
1S/C16H14BrN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
InChI key
LSPANGZZENHZNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Niezwykle silny, przepuszczalny dla komórek, odwracalny, kompetytywny względem ATP i specyficzny inhibitor aktywności kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR; IC50 = 25 pM;Ki = 6 pM). Szybko hamuje autofosforylację EGFR w niskich stężeniach nanomolarnych w fibroblastach lub ludzkich komórkach raka naskórka. Selektywnie blokuje również procesy komórkowe, w których pośredniczy EGF, w tym mitogenezę, wczesną ekspresję genów i transformację onkogenną. Dostępny jest również 10 mM (500 µg/139 µl) roztwór PD 153035 (nr kat. 234491) w DMSO.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 6 pM przeciwko receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR)
Główny cel
EGFR
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić w temperaturze -20°C. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bridges, A.J., et al. 1996. J. Med. Chem. 39, 267.
Fry, D.W., et al. 1994. Science 265, 1093.
Legal Information
Sprzedawane na licencji patentu amerykańskiego 5,457,105 i patentu europejskiego 0,566,266.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
513035513033324674
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.
An Introduction to Inhibitors and Their Biological Applications
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
D W Fry et al.
Science (New York, N.Y.), 265(5175), 1093-1095 (1994-08-19)
A small molecule called PD 153035 inhibited the epidermal growth factor (EGF) receptor tyrosine kinase with a 5-pM inhibition constant. The inhibitor was specific for the EGF receptor tyrosine kinase and inhibited other purified tyrosine kinases only at micromolar or
A J Bridges et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(1), 267-276 (1996-01-05)
4-(3-Bromoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline (32, PD 153035) is a very potent inhibitor (IC50 0.025 nM) of the tyrosine kinase activity of the epidermal growth factor receptor (EGFR), binding competitively at the ATP site. Structure-activity relationships for close analogues of 32 are very steep.
Albrecht Stenzinger et al.
Cells, tissues, organs, 184(2), 76-87 (2007-03-16)
The novel protein PTPIP51 (protein tyrosine phosphatase-interacting protein 51), which has been found to interact with protein tyrosine phosphatases of the PTP1B/TcPTP subfamily, is expressed in all suprabasal layers of human epidermis. Hence, a human keratinocyte cell line (HaCaT) grown
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
234490-1MG04055977200256