Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N1C(=N\C(=C2\CCNC(=O)c3[nH]c4c(c3\2)cccc4)\C1=O)N
InChI key
FRROPNANZGODOW-MKFZHGHUSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Chk2
Preparation Note
Other Notes
Sharma, V., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 3700.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 220485-500UG | 04055977201130 |