217713
Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102
The Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102, also referenced under CAS 444722-95-6, controls the biological activity of Cdk1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102, 6-Cyclohexylmethoxy-2-(4ʹ-sulfamoylanilino)purine
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C18H22N6O3S/c19-28(25,26)14-8-6-13(7-9-14)22-18-23-16-15(20-11-21-16)17(24-18)27-10-12-4-2-1-3-5-12/h6-9,11-12H,1-5,10H2,(H2,19,25,26)(H2,20,21,22,23,24)
Klucz InChI
OWXORKPNCHJYOF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Cdk1/cyclin B, Cdk2/cyclin A3
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Sayle, K.L., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 3079.
Davies, T.G., et al. 2002. Nat. Struct. Biol.9, 745.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1