Przejdź do
219675
Inhibitor CFTR II, GlyH-101
InSolution, ≥97%, potent, selective and reversible open-channel blocker of CFTR
Synonim(y):
Hydrazyd N-(2-naftalenylo)-((3,5-dibromo-2,4-dihydroksyfenylo)metyleno)glicyny, InSolution CFTR Inhibitor II, GlyH-101
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15Br2N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
493.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
potency
4.3 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1O)\C=N\NC(=O)CNc2cc3c(cc2)cccc3)Br)O
InChI
1S/C19H15Br2N3O3/c20-15-8-13(18(26)17(21)19(15)27)9-23-24-16(25)10-22-14-6-5-11-3-1-2-4-12(11)7-14/h1-9,22,26-27H,10H2,(H,24,25)/b23-9+
InChI key
RMBDLOATEPYBSI-NUGSKGIGSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek glicynylohydrazonu, który działa jako silny, selektywny i odwracalny bloker otwartego kanału CFTR z pośrednią szybkością (<1 min; 95% inhibicji przy 50 µM;Ki = 4,3 µM w komórkach FRT z ekspresją CFTR dla prądu Cl- błony wierzchołkowej) i wykazuje pożądaną rozpuszczalność w wodzie. Wykazano, że wytwarza prostujące do wewnątrz prądy CFTR Cl- ze skróconym średnim czasem otwarcia kanału i sugeruje bezpośrednią interakcję z porami kanału po zewnątrzkomórkowej stronie błony. Wykazuje minimalny wpływ na glikoproteinę P i prądy Cl-, w których nie pośredniczy CFTR, i jest skuteczny w nabłonku nosa i jelit in vivo.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór 25 mM (5 mg/406 µL) inhibitora CFTR II, GlyH-101 (Cat. No. 219671) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-70°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -70°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
219675-5MG04055977200935