Przejdź do
219427
Cathepsin L Inhibitor III
The Cathepsin L Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Cathepsin L Inhibitor III, Z-FY( t-Bu)-DMK, Z-FY(t-Bu)-DMK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
772,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H34N4O5
Masa cząsteczkowa:
542.63
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
772,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to light yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
An irreversible inhibitor of Cathepsin L (Cat. No. 219402 ). About 10,000-fold more effective against cathepsin L than cathepsin S.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
Cathepsin L
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 weeks at -20°C.
Other Notes
Shaw, E., et al. 1993. FEBS Lett. 334, 340.
Z-Phe-Tyr(t-Bu)-diazomethylketone
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
219426219421219381
form
solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 20 mM
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
219427-5MG04055977218367