Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 678,00 zł |
Informacje o tej pozycji
678,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Gonsalves, F.C., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 5954.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 219332-10MG | 04055977202113 |