Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 μg | Przewidywany termin wysyłki14 maja 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 471,00 zł | |
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki14 maja 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
471,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2027Szczegóły
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: 9 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)O
InChI
1S/C21H28FN3O7/c1-12(2)18(25-21(31)32-11-14-7-5-4-6-8-14)20(30)23-13(3)19(29)24-15(9-17(27)28)16(26)10-22/h4-8,12-13,15,18H,9-11H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,31)(H,27,28)/t13-,15-,18-/m0/s1
InChI key
SUUHZYLYARUNIA-YEWWUXTCSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (TLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 9 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 219007-1MG | 07790788048648 |
| 219007-250UG | 04055977202021 |