Przejdź do
217620
Mysz anty-CD64 mAb (10.1)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone 10.1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki13 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
10.1, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
1770,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
10.1, monoclonal
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
contains
0.5 mg/mL gentamycin sulfate as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Flow Cytometry (10 µg/mL)
Frozen Sections
Immunoblotting
Immunoprecipitation
Neutralization Studies )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Mysi przeciwciało monoklonalne anty-CD64, klon 10.1, rozpoznaje białko CD64 (FcR1) o masie ~72 kDa. Jest zatwierdzony do FC, WB, IP, IHC na zamrożonych skrawkach i do badań neutralizacji.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko CD64 (FcR1) o masie ~72 kDa.
Rozpoznaje białko CD64 ~72 kDa (receptor FcR1).
Immunogen
Człowiek
ludzkie reumatoidalne komórki/monocyty płynu maziowego
Application
Cytometria przepływowa (10 µg/ml)
Zamrożone skrawki (patrz komentarze)
Immunoblotting (patrz komentarze)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Badania neutralizacji (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 100 mM KCl, 50 mM fosforanie sodu, pH 7,5.
Preparation Note
Po pierwszym użyciu, podzielić i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola negatywna
HPB-MLT
Kontrola pozytywna
4937 komórki
Other Notes
Dougherty, G.J., et al. 1987. Eur. J. Immunol.17, 1453.
Przeciwciało blokuje wiązanie immunoglobulin z FcR1. FACS przeprowadzono na 5x105 hodowanych ludzkich komórkach nowotworowych U-937 i analizowano za pomocą cytometrii przepływowej. Optymalne testowane stężenie wiązania wynosiło 10 µg/ml, gdy było stosowane z odczynnikiem wtórnym kozim anty-mysim IgG sprzężonym z FITC. Zgłaszano również, że przeciwciało to działa w przypadku zamrożonych skrawków, immunoblottingu i immunoprecypitacji. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CC43217605OP115
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
10.1, monoclonal
clone
DH01, monoclonal
clone
15.2, monoclonal
clone
2A10, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
217620-100UG04055977202915