Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 15 mL | Sprawdź dostępność w koszyku | 862,00 zł |
Informacje o tej pozycji
862,00 zł
packaging
pkg of 15 mL
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Application
Przed użyciem ogrzać do temperatury pokojowej. Czas trawienia i rozcieńczenie powinny być określone przez użytkownika, ponieważ stężenie zależy od rodzaju przeciwciała, antygenu i zastosowanej metody utrwalania. Zalecany zakres rozcieńczeń początkowych: Neat do 1:30.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać tego odczynnika w połączeniu z innymi odczynnikami do wykrywania IHC Select. Pełna lista odczynników jest dostępna na stronie www.chemicon.com.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: 0.5-2 μg/mL, immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL, immunohistochemistry: 0.1—1 μg/mL, immunoprecipitation (IP): 0.5-2 μg/mL, western blot: 0.1— 1 μg/mL |
| packaging pkg of 15 mL | packaging - | packaging antibody small pack of 25 μg | packaging - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Chemicon®, IHC Select | manufacturer/tradename Chemicon®, IHC Select | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 21627 | 08436037125300 |