This buffer is part of our IHC Select system, and the concentration of the buffer is proprietary.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
460,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
wet ice
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) - | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Chemicon®, IHC Select | manufacturer/tradename Chemicon®, IHC Select |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
General description
Application
Blocking Reagent
Primary Antibody or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody
Streptavidin-Enzyme Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this reagent in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
All
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 21545 | 08436037123481 |
-
Welche Konzentration hat der Citratepuffer unverdünnt in mM?