Przejdź do
216275-M
Diacetat 5-karboksyfluoresceiny
Vital stain. Non-fluorescent, hydrophobic agent that permeates intact cell membranes. In the cell, it is enzymatically hydrolyzed to a hydrophilic agent, 5-Carboxyfluorescein that exhibits strong fluorescence.
Synonim(y):
5-CFDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
724,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116134
NACRES:
NA.51
MDL number:
724,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C3(c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C)c2c(cc(cc2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-19-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-20(22)25(19)18-6-3-14(23(28)29)9-17(18)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
InChI key
WPUZGNPQMIWOHE-UHFFFAOYSA-N
General description
Barwnik witalny. Niefluorescencyjny, hydrofobowy środek, który przenika przez nienaruszone błony komórkowe. W komórce ulega enzymatycznej hydrolizie do środka hydrofilowego, silnie fluorescencyjnej 5-karboksyfluoresceiny (nr kat. 216265).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Plama witalna
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bruning, J.W., et al. 1980. J. Immunol. Methods33, 33.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2187921884343209
color
yellow
color
-
color
-
color
colorless to yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
ethanol: soluble
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥85% (HPCE)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c