Przejdź do
21879
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Synonim(y):
5(6)-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H16O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.39
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(O)=O)c1.CC(=O)Oc6ccc7c(Oc8cc(OC(C)=O)ccc8C79OC(=O)c%10cccc(C(O)=O)c9%10)c6
InChI
1S/2C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)25(18)20-9-14(23(28)29)3-6-17(20)24(30)34-25;1-12(26)31-14-6-8-18-20(10-14)33-21-11-15(32-13(2)27)7-9-19(21)25(18)22-16(23(28)29)4-3-5-17(22)24(30)34-25/h2*3-11H,1-2H3,(H,28,29)
InChI key
SWRGCNMDGRMQGB-UHFFFAOYSA-N
General description
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate or CDFDA is a fluorescent oxidant sensing probe.[1] It is an intracellular probe added to the cells as a pro-substrate, which upon hydrolysis by the esterase enzyme produces the fluorescent product called CDF.[2]
Application
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate (CFDA) is a dye which is been extensively utilized to label cultured neurons with the essential requirements, in a specific manner.[3]
5(6)- Carboxyfluorescein diacetate (CFDA) is a viability probe that assesses enzymatic activity, which is necessary to activate its fluorescence, and cell-membrane integrity, which is necessary for the retention of their fluorescent product within the cell.[4][5]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
218843584521888
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 504 nm; λem 524 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
solid
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥85% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)