Przejdź do
215901
Inhibitor anhydrazy węglanowej IX/XII II, U-104
The Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitr II, U-104 controls the biological activity of Carbonic Anhydrase IX/XII. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Inhibitor CAIX II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12FN3O3S
Masa cząsteczkowa:
309.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
450,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)[S](=O)(=O)N
InChI key
YJQZNWPYLCNRLP-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek ureido-sulfonamidowy inhibitor anhydrazy węglanowej (CA), który jest selektywny dla ludzkich hCA IX i hCA XII (Ki = 45 nM i 4,5 nM, odpowiednio) w stosunku do dwóch innych fizjologicznie istotnych izoform hCA (Ki = 5080 nM i 9640 nM dla hCA I i hCA II, odpowiednio). Wywołuje działanie przeciwnowotworowe zależne od dawki od 19 do 38 mg/kg w mysim modelu wzrostu guza wszczepionym komórkom MDA-MB-231 LM2-4Luc+ i wykazuje hamowanie przerzutów w mysim modelu przerzutów wstrzykniętym komórkom 4T1.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Lock, F.E., et al. 2012. Oncogeneinpress.
Pacchiano, F., et al. 2011. J Med Chem.54, 1896.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
215900444293238811
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BCR267-20MG04061832658360
215901-5MG04055977219227