Przejdź do
208733
Zestaw inhibitorów kalpainy
The Calpain Inhibitor Set controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Inhibitor kalpainy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
2490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
potency
8 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Kalpainy to rodzina zależnych od wapnia tioloproteaz, które działają na szeroką gamę białek cytoszkieletowych, błonowych i regulatorowych. Istnieją dwie główne izoformy: kalpaina I (forma µ) i kalpaina II (forma m), które różnią się zapotrzebowaniem na wapń do aktywacji Kalpainy składają się z heterodimerów 80 kDa i podjednostek 30 kDa. Jednostka 80 kDa ma miejsce katalityczne i jest unikalna dla każdego izozymu, podczas gdy jednostka 30 kDa jest podjednostką regulatorową i jest wspólna zarówno dla izozymów µ, jak i m.
Ostatnio zwrócono uwagę na patologiczne znaczenie akumulacji wapnia w ośrodkowym układzie nerwowym po niedokrwieniu mózgu i urazowym uszkodzeniu mózgu. Nadmierna aktywacja receptorów NMDA, kainianowych i AMPA w mózgu prowadzi do stałego napływu Ca2+ przez bramkowane napięciem kanały wapniowe. Nadekspresja kalpain została pozytywnie powiązana zarówno z ostrymi, jak i przewlekłymi procesami neurodegeneracyjnymi, w tym niedokrwieniem, urazem i chorobą Alzheimera. W chorobie Alzheimera stosunek aktywnej (76 kDa) do nieaktywnej (80 kDa) µ-kalpainy jest znacznie wyższy Proteoliza zależna od kalpain jest zwykle późnym etapem wspólnej drogi do śmierci komórki indukowanej przez związki ekscytotoksyczne, dlatego selektywne hamowanie kalpain w celu ograniczenia uszkodzenia neuronów wydaje się być realnym środkiem terapeutycznym.
Zawiera 5 mg ALLN (Nr kat. 208719), 25 mg inhibitora kalpainy III (Nr kat. Nr kat. 208722), 5 mg kalpeptyny (Nr kat. 03-34-0051), 1 mg EST (nr kat. 330005) i 5 mg PD 150606 (Cat. No. 513022).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
kalpaina 1, kalpaina 2
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Johnson, G.V.W., and Guttmann, R.P. 1997. BioEssays19, 1011.
Kampfl, A., et al. 1997. J. Neurotauma14, 121.
Sorimachi, H., et al., 1997. Biochem. J.328, 721.
Bartus, R.T., et al. 1995. Neurol. Res.17, 249.
Wang, K.K.W., and Yuen, P-W. 1994. Trends Pharmacol. Sci.15, 412.
Saito, K., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 2628.
Goll, D.E., et al. 1992. BioEssays14, 549.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208722208743208724
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated
potency
8 nM Ki
potency
8 nM IC50
potency
-
potency
-
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Pradoldej Sompol et al.
Aging cell, 20(7), e13416-e13416 (2021-06-13)
Inhibition of the protein phosphatase calcineurin (CN) ameliorates pathophysiologic and cognitive changes in aging rodents and mice with aging-related Alzheimer's disease (AD)-like pathology. However, concerns over adverse effects have slowed the transition of common CN-inhibiting drugs to the clinic for
Azizul Haque et al.
Experimental neurology, 330, 113315-113315 (2020-04-18)
Parkinson's disease (PD), a debilitating progressive degenerative movement disorder associated with loss of dopaminergic (DA) neurons in the substantia nigra (SN), afflicts approximately one million people in the U.S., including a significant number of Veterans. Disease characteristics include tremor, rigidity
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
208733-1SET04055977202755