Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 517,00 zł | |
| 25 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
ALLN, Cell-permeable inhibitor of calpain I (Ki = 190 nM), calpain II (Ki = 220 nM), cathepsin B (Ki = 150 nM), and cathepsin L (Ki = 500 pM).
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Calpain-1
Preparation Note
Other Notes
Zhang, L., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 8966.
Milligan, S.A., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys. 335, 388.
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 215, 721.
Squier, M.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 229.
Rami, J., and Kreiglstein, J. 1993. Brain Res.609, 67.
Sherwood, S.W., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci.USA90, 3353.
Vinitsky, A., et al. 1992. Biochemistry31, 9421.
Sasaki, T., et al. 1990. J. Enzyme Inhib. 3, 195.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay >95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solution | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ALLN
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 208719-25MG | 04055977202656 |
| 208719-5MG | 04055977202663 |