Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H37N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solution
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
clear colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
General description
10 mM roztwór ALLN (nr kat. 208719) w bezwodnym DMSO. Inhibitor kalpainy I (Ki = 190 nM), kalpainy II (Ki = 220 nM), katepsyny B (Ki = 150 nM) i katepsyny L (Ki = 0,5 nM). Hamuje neutralne proteazy cysteinowe i proteasom (Ki = 6 µM). Chroni przed uszkodzeniem neuronów spowodowanym niedotlenieniem i niedokrwieniem. Hamuje apoptozę w tymocytach i metamielocytach. Hamuje progresję cyklu komórkowego na granicy G1/S oraz metafazę/anafazę w komórkach CHO poprzez hamowanie degradacji cykliny B. Zapobiega również produkcji tlenku azotu przez aktywowane makrofagi poprzez zakłócanie transkrypcji genu indukowalnej syntazy tlenku azotu. Hamuje proteolizę IkB-α i IkB-β przez kompleks ubikwityna-proteasom.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 190 nM, 220 nM, 150 nM, 500 pM, odpowiednio przeciwko kalpainie I, kalpainie II, katepsynie B i katepsynie L.
Główny cel
kalpaina 1
kalpaina 1
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
10 mM (5 mg/1,30 ml) roztwór ALLN (nr kat. 208719) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Milligan, S.A., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.335, 388.
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Squier, M.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 229.
Rami, J., and Kreiglstein, J. 1993. Brain Res.609, 67.
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Squier, M.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 229.
Rami, J., and Kreiglstein, J. 1993. Brain Res.609, 67.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Łatwopalny (J)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ALLN
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup