Przejdź do
20845-M
Bufor płuczący IHC Select 20X TBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
569,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32160405
569,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Application
Do stosowania jako bufor płuczący w procedurach barwienia immunohistochemicznego po rozcieńczeniu (patrz przygotowanie poniżej). Używać przygotowanego 1X buforu płuczącego w temperaturze pokojowej.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać tego odczynnika w połączeniu z innymi odczynnikami do wykrywania IHC Select. Pełna lista odczynników jest dostępna na stronie www.chemicon.com.
Physical form
Płyn TBS zawierający 0,4% Tween 20 i 0,1% Kathon jako środek konserwujący. Przygotowanie: Przed użyciem rozcieńczyć bufor płuczący 20X do 1X wodą destylowaną lub dejonizowaną. Na przykład, aby uzyskać 1 litr 1X Rinse Buffer, należy dodać 50 ml 20X Rinse Buffer do 950 ml wody i dokładnie wymieszać. W celu uzyskania lepszych wyników zaleca się (ale nie jest to wymagane) dodanie Tween 20 do 1X Rinse Buffer w końcowym stężeniu 0,1% (1,0 ml Tween 20 na 1 litr 1X Rinse Buffer) i dokładnie wymieszać.
Przechowywać przygotowany 1X bufor płuczący w temperaturze 2-8ºC. Przed użyciem ogrzać do temperatury pokojowej. Wyrzucić 1X Rinse Buffer, jeśli stanie się mętny lub zanieczyszczony.
Preparation Note
Bufor płuczący 20X przechowywany w temperaturze 2-8°C zachowuje stabilność do daty ważności wydrukowanej na etykiecie. Nie zamrażać ani nie wystawiać na działanie podwyższonych temperatur.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21544-MH528820773-M
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20845-M04053252744310