Przejdź do
20773-M
Odczynnik blokujący IHC Select
50 mL IHC Select Blocking Reagent for IHC(P).
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Przewidywany termin wysyłki16 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
225,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
225,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
wet ice
Application
Wstępnie rozcieńczony do stosowania w procedurach barwienia immunohistochemicznego. Na przykład:
Odczynnik blokujący
Przeciwciało pierwotne lub odczynnik kontroli negatywnej
Biotynylowane przeciwciało drugorzędowe
Koniugat streptawidyna-enzym
Chromogen
Kontrbarwnik
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać tego odczynnika w połączeniu z innymi odczynnikami do wykrywania IHC Select. Pełna lista odczynników jest dostępna na stronie www.chemicon.com.
Physical form
Normalna surowica kozia w PBS zawierającym białko nośnikowe z 0,1% Kathon jako środkiem konserwującym.
Preparation Note
Odczynnik przechowywany w temperaturze 2-8°C zachowuje stabilność do daty ważności wydrukowanej na etykiecie. Nie zamrażać ani nie wystawiać na działanie podwyższonych temperatur.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20-20021627-MDET-HP1000
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
packaging
pkg of 50 mL
packaging
-
packaging
pkg of 15 mL
packaging
-
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
form
liquid
form
solid
form
-
form
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20773-M08436037122507