Przejdź do
208290
Calcium chloride dihydrate
ACS Reagent Grade.
Synonim(y):
CaCl2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Sprawdź dostępność w koszyku
644,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.01
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥99% (by assay)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
water: 50 mg/mL
644,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
description
Merck USA index - 141659
assay
≥99% (by assay)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
ACS Reagent Grade.
ACS Reagent Grade. pH 4.5-8.5.
Preparation Note
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.018671.72580C3881
form
solid
form
crystalline, solid
form
solid
form
powder
assay
≥99% (by assay)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0%
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
1280 g/L
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
208290-1KG07790788048464