Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Sprawdź dostępność w koszyku | 722,00 zł |
Informacje o tej pozycji
722,00 zł
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Application
Odczynnik blokujący
Przeciwciało pierwotne lub odczynnik kontroli negatywnej
Biotynylowane przeciwciało drugorzędowe
Koniugat streptawidyna-HRP
Chromogen
Kontrbarwnik
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać tego koniugatu w połączeniu z innymi odczynnikami do wykrywania IHC Select. Pełna lista odczynników jest dostępna na stronie www.chemicon.com.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon®, IHC Select | manufacturer/tradename Chemicon®, IHC Select | manufacturer/tradename Chemicon®, IHC Select |
| packaging pkg of 50 mL | packaging pkg of 50 mL | packaging pkg of 4 mL | packaging - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20774 | 04053252371448 |