Merck
71897
IHC Select DAB Chromogen A
Wybierz wielkość
4 ML
407,00 zł
407,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
42029053
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NA.56
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 4 mL
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
207742154571898
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
packaging
pkg of 4 mL
packaging
pkg of 50 mL
packaging
-
packaging
pkg of 50 mL
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
Application
Prediluted for use in Immunohistochemical staining procedures. For example:
Blocking Reagent
Primary Antibody or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody
Streptavidin-Enzyme Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this reagent in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
Physical form
3,3′ Diaminobenzidine (DAB) in TBS. Use with DAB Chromogen B (#71898).
Preparation Note
When stored at 2-8°C, this reagent is stable up to the expiration date printed on the label. Do not freeze or expose to elevated temperatures.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7411-49-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
7189704053252326196