Przejdź do
204882
Dopełniacz C2, ludzki
Complement C2, Human, is a native, single chain glycoprotein present. C2 is cleaved by the activated C1s into C2a, the 63 kDa C-terminal fragment, and C2b, the 30 kDa N-terminal fragment.
Synonim(y):
C2 Białko
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki29 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
2260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥4×105 C2H50 units/mg (>=70% of the C2 activity in normal human serum on a mg/mg basis)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
C1, C3, C4, C5, IgG, IgA, IgM, albumin, Factor B, or hemopexin, trace
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Natywny, ludzki składnik dopełniacza C2. Jednołańcuchowa glikoproteina obecna w normalnej ludzkiej surowicy w stężeniu 20 µg/ml. Aktywacja szlaku klasycznego skutkuje montażem kompleksu C1, C4b na powierzchniach docelowych. Po związaniu składnika C4b z tym kompleksem, C2 jest rozszczepiany przez aktywowany podskładnik C1s C1 na C2a, C-końcowy fragment o masie 63 kDa i C2b, N-końcowy fragment o masie 30 kDa. Mniejszy fragment C2b jest uwalniany, podczas gdy większy fragment C2a pozostaje związany z kompleksem C1, C4b, tworząc enzym konwertazy C3 C4b, C2a szlaku klasycznego. Stężenie C2 opiera się na pomiarach aktywności funkcjonalnej w stosunku do normalnej puli standardowej surowicy ludzkiej.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, pH 6,0.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Przygotowany z osocza, które zostało poddane certyfikowanym testom na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Other Notes
Attwood, J.T., et al. 2001. Acta Paediatr.90, 99.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1740204879204860
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
impurities
C1, C3, C4, C5, IgG, IgA, IgM, albumin, Factor B, or hemopexin, trace
impurities
-
impurities
-
impurities
IgG, IgA, IgM, C5, Factor H, or Factor I, trace
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
204882-50UG04055977219760