Przejdź do
204863
Dopełniacz iC3b, ludzki
Complement iC3b, Human, is a native form that is formed by the cleavage of C3b by Factor I in the presence of Factor H, CR1, or membrane cofactor protein.
Synonim(y):
Ludzki dopełniacz iC3b, Ludzki iC3b, Uzupełnienie iC3b
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
2520,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
IgG, IgA, IgM, C5, Factor H, or Factor I, trace
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Native, human iC3b complement component. iC3b is formed by the cleavage of C3b by Factor I in the presence of Factor H, CR1, or membrane cofactor protein. Factor I cleavage of C3b to iC3b inactivates and prevents C3b from functioning in the C3 or C5 convertase enzymes. The iC3b fragment thus produced is a glycoprotein composed of two C3α′ polypeptides of M.W. 43 kDa and M.W. 63 kDa which are disulfide bonded to the intact C3 β-chain (M.W. 75 kDa). iC3b interaction with CR3 (CD11b/CD18) receptors present on a variety of white blood cells greatly enhances phagocytosis of iC3b coated target cells or particles.
Packaging
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Other Notes
Rosen, H. and Law, S.K.A. 1989. Curr. Top. Microbiol. Immunol.153, 99.
Ross, G.S. and Medof, M.E. 1985. Adv. Immunol.37, 217.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
204888204896204885
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
impurities
IgG, IgA, IgM, C5, Factor H, or Factor I, trace
impurities
IgG, IgA, IgM, albumin, ceruloplasmin or functionally C3, C6, C7, C8, or C9, trace
impurities
IgG, IgA, IgM, albumin, C3, C4, C7, C9, trace
impurities
IgG, IgA, IgM, C4, functionally active C5, albumin or ceruloplasmin, trace
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
204863-250UG04055977219647