Przejdź do
203788
5-bromo-4-chloro-3-indolilofosforan, sól disodowa
Synonim(y):
X-Phos, 2Na, BCIP, 2Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2160,00 zł
20 g
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
81 060,00 zł
50 g
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
175 660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.47
MDL number:
2160,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(Synthetic chemical)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white to off-white
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])Oc1c2c(ccc(c2Cl)Br)Nc1
InChI
1S/C8H6BrClNO4P/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14/h1-3,11H,(H2,12,13,14)/p-2
InChI key
QRXMUCSWCMTJGU-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrat do wizualizacji fosfatazy alkalicznej, w tym do zastosowań histochemicznych. W połączeniu z nitroblue tetrazolium (NBT; Nr kat. Nr kat. 484235), tworzy purpurowy nierozpuszczalny produkt końcowy, który jest odczytywany wizualnie.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Horwitz, J.P., et al. 1966. J. Med. Chem.9, 447.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8503B6777B6149
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
solubility
DMF: 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
203788-50GM04055977203967
203788-1GM04055977203943
203788-20GM04055977203950