Przejdź do
203724
Brij® 35 Detergent, 30% Aqueous Solution
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes. Aggregation number: 40; HLB number: 16.9. Note: product liquifies upon warming to 50°C.
Synonim(y):
Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether, Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 7558
Quality Segment
form
gel form
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
40
color
clear
CMC
92 μM
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
General description
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes (aggregation number: 40; CMC: 92 mM; HLB number: 6.9). Product liquefies upon warming to 50°C.
Note: product liquifies upon warming to 50°C.
Application
  • Effect of microemulsions on transdermal delivery of citalopram: optimization studies using mixture design and response surface methodology.: This study explores the use of microemulsions, including Brij® 35, to enhance the transdermal delivery of citalopram. The researchers optimized the formulation using mixture design and response surface methodology, highlighting the effectiveness of Brij® 35 in improving drug delivery (Huang et al., 2013, Huang et al., 2013).
  • Activity and stability of catalase in nonionic micellar and reverse micellar systems.: This article examines the activity and stability of catalase in the presence of nonionic micellar and reverse micellar systems, including Brij® 35. The study demonstrates how Brij® 35 can stabilize enzyme activity, suggesting its potential application in biochemical assays and industrial processes (Gebicka & Jurgas-Grudzinska, 2004, Gebicka & Jurgas-Grudzinska, 2004).
Physical form
30% aqueous solution.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203728P97691372468
form
gel form
form
liquid
form
semisolid (with melting point ~24 °C.)
form
-
aggregation number
40
aggregation number
40
aggregation number
-
aggregation number
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
CMC
92 μM
CMC
92 μM
CMC
-
CMC
-
description
Merck USA index - 14, 7558
description
Merck USA index - 14, 7558
description
-
description
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Na tej stronie przedstawiono sposób solubilizacji białek błonowych za pomocą produktów firmy Cytiva.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
203724-1L07790788048372
203724-100ML04055977203820
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. The product says 30% aqueous solution. Is the "%" w/w, w/v, or v/v?
    1 answer
    1. This unit is % w/w.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?