203728
BRIJ® 35 Detergent, Protein Grade®, 10% roztwór, sterylnie filtrowany
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes.
Synonim(y):
Eter polioksyetylenoglikolu dodecylowego, eter polioksyetylenu (23) laurylowego
About This Item
Polecane produkty
opis
Merck USA index - 14, 7558
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
liczba agregacji
40
zanieczyszczenia
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
CMC
92 μM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
Klucz InChI
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Ashani, Y., and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem.109, 55.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>300.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 149 °C