Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 709,00 zł |
Informacje o tej pozycji
709,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥70% (51V-NMR)
form
solid
potency
14 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
water: 4 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
PTEN
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥70% (51V-NMR) | assay ≥95% (51V-NMR) | assay ≥90% V basis | assay ≥99% (51V-NMR) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition desiccated, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 203701-5MG | 04055977203769 |