Przejdź do
203112
Biotyna-NHS
Synonim(y):
Ester N-hydroksysukcynoimidowy biotyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.38
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.41
MDL number:
Assay:
≥90% (NMR)
Form:
solid
1740,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(Synthetic chemical)
Quality Segment
assay
≥90% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1C(C3NC(=O)NC3C1)CCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)
InChI key
YMXHPSHLTSZXKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Biotinylates amino acids, peptides, or proteins under mild conditions.
Preparation Note
Following reconstitution, Aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20311820318919606
assay
≥90% (NMR)
assay
-
assay
≥94% (HPLC)
assay
-
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, distilled water: 4 mg/mL
solubility
DMSO: 13 mg/mL, distilled water: 5.5 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c