Przejdź do
20-306
ATP
liquid
Synonim(y):
Roztwór trifosforanu adenozyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
300 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
406,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
406,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
10mM ATP,
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
General description
Adenosine triphosphate (ATP) comprises an adenine base linked to sugar ribose and three phosphate groups.
Application
10mM ATP has been used in cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) and calpain activity assay to determine CDK5 activity in brain tissues.[1]
Biochem/physiol Actions
Adenosine triphosphate (ATP) is the most crucial energy currency of cells, which is implicated in many cellular processes. It has high phosphate transfer potential, which is useful in muscle contraction, membrane transport, synthesis, and degradation of biological molecules. ATP functions as an intracellular/extracellular signaling molecule in cellular processes like cell motility, insulin secretion, neurotransmission, and organ development.[2]
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1872311051440001DATP-RO
dATP =98%, solution, 100 mM, suitable for DNA sequencing, suitable for DNA amplification
Roche
11051440001
dATP
dATP 99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Roche
DATP-RO
dATP
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 10mM ATP
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20-30604053252677151