The volume of this solution is 150 µL.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1.5 μmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23N6O14P3 · xC6H15N × yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
640.33 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder or crystals |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| pH 7.0-8.0 | pH 7.0-8.0 | pH 7.0-8.0 | pH - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What volume is provided for this solution?