Przejdź do
20-168
Bufor do lizy/mycia Mg2+, 5X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
18 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
656,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
656,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
shipped in
dry ice
Application
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X may be used in G-protein assay. It is also suitable for use in activation assay kits.
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X may be used in G-protein assay. It is also suitable for use in activation assay kits.
Physical form
125mM HEPES, pH 7.5, 750mM NaCl, 5% Igepal CA-630, 50mM MgCl2, 5mM EDTA and 10% glycerol.
Preparation Note
1 year at -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20-14820-14520-175
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
technique(s)
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC))
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vimal K Balasubramanian et al.
Current protocols, 1(5), e153-e153 (2021-05-28)
Plant organs and tissues contain multiple cell types, which are well organized in 3-dimensional structure to efficiently perform physiological functions such as homeostasis and response to environmental perturbation and pathogen infection. It is critically important to perform molecular measurements at
Mihály Cserepes et al.
Cancer research, 80(4), 663-674 (2020-01-01)
Clinical evidence shows that following initial response to treatment, drug-resistant cancer cells frequently evolve and, eventually, most tumors become resistant to all available therapies. We compiled a focused library consisting of >500 commercially available or newly synthetized 8-hydroxyquinoline (8OHQ) derivatives
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20-16804053252738517
100801000104027269213848