Przejdź do
20-148
Bufor testowy HAT, 5X
For use in the HAT Assay.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mL
Sprawdź dostępność w koszyku
530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
530,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
shipped in
wet ice
Application
Research Category
All
Physical form
250mM Tris-base, pH 8.0, 50% glycerol, 0.5mM EDTA and 5mM dithiothreitol
Preparation Note
2 years at -20°C
Analysis Note
Rutynowa ocena w teście HAT
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20-17520-14520-179
technique(s)
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
technique(s)
activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC))
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation, characterization and 32P-postlabeling of butadiene monoepoxide N6-adenine adducts.
P Koivisto,R Kostiainen,I Kilpelainen,K Steinby,K Peltonen
Carcinogenesis null
Mechanisms of action of cyclosporin A on islet alpha- and beta-cells. Effects on cAMP- and calcium-dependent pathways.
F Martin,F J Bedoya
Life Sciences null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20-14804053252672897