Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 units | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 449,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
449,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
Physical form
One packet containing 5 markers
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| detection method chemiluminescent | detection method - | detection method - | detection method - |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Cytiva RPN851E | manufacturer/tradename Cytiva RPN810 | manufacturer/tradename Cytiva RPN850E |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20-135 | 04053252362910 |
| W3001-500EA | 04061833576304 |
| Z186872-500EA | 04061832331324 |
| Z154903-100EA | 04061832330143 |
| Z154903-500EA | 04061832330150 |
| Z186872-100EA | 04061826187845 |
| BM6-20L | 04061837677007 |
| BM6-5L | 04061837677014 |
| Z408727-1EA | 04061832363295 |