Kluczowe dokumenty
GERPN850E
ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers
Cytiva RPN850E, pack of 120 μL
Wybierz wielkość
1 PKG
592,00 zł
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
592,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106000
NACRES:
NA.31
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 120 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN850E
kolor
Brownish-red
rozpuszczalność
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7752 Markery fluorescencyjne 7759 są markerami masy cząsteczkowej białek, zoptymalizowanymi do użytku z systemem detekcji ECL Plex Western blotting.
Są one zoptymalizowane w celu zapewnienia widocznych pasm markerów na żelach i membranach, a także obrazów fluorescencyjnych przy użyciu kanałów Cy3 i Cy5.
Zastosowanie
7752 Markery fluorescencyjne 7759 zostały użyte do ilościowych western blotów.[1][2]
Cechy i korzyści
  • Widoczne pasma markerów na żelach i blotach
  • Obrazy fluorescencyjne w kanałach Cy3 i Cy5
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
ECL Plex is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression of xenobiotic transporters in the human renal proximal tubule cell line RPTEC/TERT1.
Aschauer L, et al.
Toxicology in vitro, 30(1), 95-105 (2015)
Determination of cell uptake pathways for tumor inhibitor lysyl oxidase propeptide.
Ozdener G B, et al.
Molecular Oncology, 10(1), 1-23 (2016)