Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Bilirubina, Principal pigment of bile and one of the major end products of hemoglobin decomposition.
Quality Level
description
RTECS - DU3038000
Merck USA index - 14, 1218
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red-brown
solubility
chloroform: 1 mg/mL, alkaline solution: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility chloroform: 1 mg/mL, alkaline solution: soluble | solubility aqueous acid: soluble, aqueous base: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble | solubility - | solubility - |
General description
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Cell permeable: no
Reversible: no
Product does not compete with ATP.
Primary Target
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF31944416-1EA | 04061825459035 |
| GF20102465-5EA | 04061831012705 |
| GF73870476-2EA | 04061829966539 |
| GF78800452-5EA | 04061831018998 |
| GF31944416-2EA | 04061829971267 |
| GF20102465-2EA | 04061829962661 |
| GF20102465-1EA | 04061825430652 |
| GF73870476-1EA | 04061825442419 |
| GF73870476-5EA | 04061831018615 |
| GF78800452-2EA | 04061829967208 |
| GF78800452-1EA | 04061825451602 |
| T39853-250G | 04061837345258 |
| 33427-5ML-R | 04061826737927 |
| 8082649025 | 04027269053895 |
| 8082642500 | 04027269066840 |
| 89870-500ML | 04061838177445 |
| T39853-100G | 04061837345234 |
| T39853-5KG | 04061833613856 |
| 8082640100 | 04022536398815 |
| 8082640500 | 04022536398822 |
| 216836-1KG | 04061837506741 |