Przejdź do
20-105
Zieleń malachitowa Roztwór A
Synonim(y):
Odczynnik zieleni malachitowej, Zielony barwnik malachitowy, Zielony roztwór malachitu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 mL
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
644,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
644,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
shipped in
wet ice
Application
For use in the malachite green assay kit.
Research Category
All
Physical form
10mM ammonium molybdate, 1N HCl and 3.4% ethanol.
Preparation Note
2 years at 4°C
Analysis Note
Routinely evaluated by Malachite Green Assay.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20-1041.106301.10329
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder (dehydrated (DCM))
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult®
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12027-67-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isabelle Guisle et al.
Sleep, 43(4) (2019-11-09)
Aggregates of hyperphosphorylated tau protein are a hallmark of Alzheimer's disease (AD) and other tauopathies. Sleep disturbances are common in AD patients, and insufficient sleep may be a risk factor for AD. Recent evidence suggests that tau phosphorylation is dysregulated
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20-10504053252286254
54020-U04061832566832