Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C in H2O)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtobrązowy
Wartość pH (25 °C): 7.1 - 7.5
Inokulum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): około 1%
Inokulum (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): około 99 %
Wzbogacenie z mieszanego inokulum po 20 godzinach (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 50 %
Wzbogacenie z mieszanego inokulum po 20 godzinach (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≤ 50 %
Wzbogacenie z mieszanego inokulum po 44 godzinach (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 80 %
Wzbogacenie z mieszanego inokulum po 44 godzinach (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≤ 20 %
wykrywanie za pomocą agaru BROLACIN
Wygląd (kolor): żółtobrązowy
Wartość pH (25 °C): 7.1 - 7.5
Inokulum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): około 1%
Inokulum (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): około 99 %
Wzbogacenie z mieszanego inokulum po 20 godzinach (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 50 %
Wzbogacenie z mieszanego inokulum po 20 godzinach (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≤ 50 %
Wzbogacenie z mieszanego inokulum po 44 godzinach (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 80 %
Wzbogacenie z mieszanego inokulum po 44 godzinach (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≤ 20 %
wykrywanie za pomocą agaru BROLACIN
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1103290500 | 04022536123950 |