Przejdź do
200965
Big CHAP - CAS 86303-22-2 - Calbiochem
Non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO with significantly reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Aggregation number: 10.
Synonim(y):
BigCHAP, N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H75N3O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
878.06
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
1400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
SMILES string
C[C@H](CCC(=O)N(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C42H75N3O16/c1-21(24-7-8-25-32-26(18-30(52)42(24,25)3)41(2)11-10-23(48)16-22(41)17-27(32)49)6-9-31(53)45(14-4-12-43-39(60)37(58)35(56)33(54)28(50)19-46)15-5-13-44-40(61)38(59)36(57)34(55)29(51)20-47/h21-30,32-38,46-52,54-59H,4-20H2,1-3H3,(H,43,60)(H,44
InChI key
ZWEVPYNPHSPIFU-AUGHYPCGSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
256455-MY0000848409472
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c