Przejdź do
256455-M
Big CHAP, Deoxy
A non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO. Has reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Aggregation number: 8-16.
Synonim(y):
Big CHAP, Deoxy, N,N- bis-(3-D-Gluconamidopropyl)deoxycholamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H75N3O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
862.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
aggregation number
8 - 16
color
white
CMC
1.1 - 1.4 mM
solubility
water: 5%
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C42H75N3O15/c1-22(26-9-10-27-25-8-7-23-18-24(48)12-13-41(23,2)28(25)19-31(51)42(26,27)3)6-11-32(52)45(16-4-14-43-39(59)37(57)35(55)33(53)29(49)20-46)17-5-15-44-40(60)38(58)36(56)34(54)30(50)21-47/h22-31,33-38,46-51,53-58H,4-21H2,1-3H3,(H,43,59)(H,44,60
InChI key
OJSUWTDDXLCUFR-HGZMBBKESA-N
General description
A non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO. Has reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Has a critical micelle concentration (CMC) of 1.1-1.4 mM and an aggregation number of 8-16.
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)