Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 693,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Bexarotene, A retinoid X receptor (RXR) agonist that can permeate the blood-brain barrier and rapidly reduce Aβ40 and Aβ42 levels in APP/PS1 mice in an ApoE-dependent manner.
Quality Level
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=C)c2cc3c(cc2C)C(CCC3(C)C)(C)C
InChI
1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26)
InChI key
NAVMQTYZDKMPEU-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: ≥15 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: >28 mg/mL (warmed) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bexarotene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 200499-50MG | 04055977221558 |